Få mere at vide
Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE, MedChemExpress
Beskrivelse
Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE (LCB14-0602) consists the ADCs linker (Acetylene-linker-Val-Cit-PABC) and potent tubulin inhibitor (MMAE). Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE (LCB14-0602) is a drug-linker conjugate for ADC.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylene-linker-Val-Cit-PABC-MMAE |
| CAS | 1411977-95-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C67H106N10O16 |
| Synonym | LCB14-0602 |
| SMIL | O=C([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)NC(COCCOCCOCC#C)=O)=O)NC1=CC=C(COC(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@H]([C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H]([C@@H](O)C3=CC=CC=C3)C)=O)C)CCC2)=O)OC)[C@@H](C)CC)C)=O)=O)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1307.62 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 1307.62 |
| Vis mere |