Få mere at vide
Acetylcystein (N-Acetyl-L-cystein), LoGiCal
Artikelnummer. 30462751
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462751 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462751 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0024.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl-L-cysteine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 163.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 163,0303 g/mol