missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetylclonidine, TRC

Artikelnummer. 30316888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316888 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA172120100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole
CAS 54707-71-0
Molekylær formel C11 H11 Cl2 N3 O
Mængde 100 mg
Synonym 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole, Clonidine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C11H11Cl2N3O/c1-7(17)16-6-5-14-11(16)15-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,15)
SMIL CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 1-[2-(2,6-dichloroanilino)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 272.13
Formel vægt 271.0279
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.