missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetylclonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| CAS | 54707-71-0 |
| Molekylær formel | C11 H11 Cl2 N3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazole, Clonidine Hydrochloride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Cl2N3O/c1-7(17)16-6-5-14-11(16)15-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 1-[2-(2,6-dichloroanilino)-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.13 |
| Formel vægt | 271.0279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?