Få mere at vide
Acetylcholine Iodide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2260-50-6 |
| Smeltepunkt | 162°C to 165°C |
| MDL nummer | MFCD00011815 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Acetylcholine iodide, Acetylcholine iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.11 |
| Grad | Research |