Få mere at vide
Acetylcholine iodide, 99%
Artikelnummer. 10576933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10576933
Brand: Thermo Scientific Acros 400180500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2260-50-6 | C7H16INO2 | 273.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2260-50-6
Molekylær formel C7H16INO2
Molekylvægt (g/mol) 273.11
MDL nummer MFCD00011815
InChI nøgle SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
SMIL [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylcholine iodide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162.0°C to 164.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COOCH2CH2N(CH3)3I
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible.
IUPAC navn 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
Formel vægt 273.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylcholine iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.