Få mere at vide
Acetylcholine iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449203
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449203 100 g 100g
11439203 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11694.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2260-50-6
Molekylær formel C7H16INO2
Molekylvægt (g/mol) 273.11
MDL nummer MFCD00011815
InChI nøgle SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
IUPAC navn 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium; Jodid
SMIL [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylcholine iodide
Smeltepunkt 161 °C til 165 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3571339
Formel vægt 273.11
Procent renhed 98%