Få mere at vide
Acetylcholiniodid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439203
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439203 25 g 25g
11449203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11694.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2260-50-6 | Molekylformel: C7H16INO2 | Molekylvægt: 273,11 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2260-50-6
Molekylær formel C7H16INO2
Molekylvægt (g/mol) 273.11
MDL nummer MFCD00011815
InChI nøgle SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
IUPAC navn 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMIL [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylcholine iodide
Smeltepunkt 161 °C til 165 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3571339
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Formel vægt 273.11
Procent renhed 98%