missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetylcholine-d9 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine-d9 Chloride |
| CAS | 344298-95-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H9 H7 N O2 . Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, chloride (9CI), Acetylcholine-d9 Chloride, Acetylcholine-D9 Chloride (N,N,N-trimethyl D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMIL | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOC(=O)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-acetyloxyethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.72 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?