Få mere at vide
Acetylcholine-d9 Bromide (N,N,N-trimethyl-d9), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine-d9 Bromide |
| CAS | 93449-32-2 |
| Molekylær formel | C7 2H9 H7 N O2 . Br |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Acetylcholine-d9 Bromide, Acetylcholine-D9 Bromide (N,N,N-trimethyl D9) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMIL | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCOC(=O)C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-acetyloxyethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.17 |
| Formel vægt | 234.0929 g/mol |
| Vis mere |