missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetylcholine-d4 Chloride, TRC

Artikelnummer. 30318288
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318288 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1720635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetylcholine-d4 Chloride
CAS 344298-94-8
Molekylær formel C7 D4 H12 N O2 . Cl
Mængde 5 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) (ACI), 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethan-1,1,2,2-d4-aminium chloride (1:1) (ACI), Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Acetylcholine-1,1,2,2-d4 Chloride, Acetylcholine-d4 Chloride, Acetylcholine-1,1,2,2-D4 Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i5D2,6D2;
SMIL [Cl-].[2H]C([2H])(OC(=O)C)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
IUPAC navn (2-acetyloxy-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-trimethylazanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 185.685
Formel vægt 185.112
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.