Få mere at vide
Acetylcholine-d4 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine-d4 Chloride |
| CAS | 344298-94-8 |
| Molekylær formel | C7 D4 H12 N O2 . Cl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1) (ACI), 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethan-1,1,2,2-d4-aminium chloride (1:1) (ACI), Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Acetylcholine-1,1,2,2-d4 Chloride, Acetylcholine-d4 Chloride, Acetylcholine-1,1,2,2-D4 Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i5D2,6D2; |
| SMIL | [Cl-].[2H]C([2H])(OC(=O)C)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | (2-acetyloxy-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.685 |
| Formel vægt | 185.112 |