Få mere at vide
Acetylcholine-d16 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine-D16 Bromide |
| CAS | 347841-43-4 |
| Molekylær formel | C7 D16 N O2 . Br |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyl-d3-oxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9CI), 2-(Acetyl-d3-oxy)-N,N,N-tri(methyl-d3)ethan-1,1,2,2-d4-aminium bromide (1:1), Acetylcholine Bromide-d16, Acetylcholine-d16 Bromide, Acetylcholine-D16 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2; |
| SMIL | [Br-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,2,2-trideuterioacetyl)oxyethyl]-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.21 |
| Formel vægt | 241.1369 |