Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine chloride |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 149,0 °C til 152,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1,0% maks. (105 °C, 3 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (på tørret grundlag) (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl |
| Vis mere |