Få mere at vide
Acetylcholinchlorid, 99%
Artikelnummer. 10337430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337430 5 g Glasflaske 5g
10553901 100 g Glasflaske 100g
10465365 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.11 DKK
    206.65 DKK / 5g
    Spare 22.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-31-1
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00011698
InChI nøgle JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC navn 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylcholine chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149,0 °C til 152,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1,0% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (på tørret grundlag) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Mængde 5 g
Beilstein 04,III,655
Merck Index 15, 82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i koldt vand. Andre opløseligheder: nedbrydes af varmt vand eller alkalier, opløseligt i alkohol, kloroform (18,2 g/L ved 23 °C), praktisk talt uopløseligt i ether
Formel vægt 181.66
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylcholine chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.