Få mere at vide
Acetylcholinchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11331537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331537 100 g 100g
11321537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02168.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181,66 g/mol
Acetylcholinchlorid virker som en endogen neurotransmitter ved kolinerge synapser. Forbindelsen har vist sig at have oftalmologiske anvendelser og kan nedbrydes hurtigt af kolesteraser. Acetylcholin påvirker mange basale cellefunktioner, såsom mitose, celledifferentiering, cytoskeletorganisation og celle-til-celle-kontakt, blandt andre funktioner. Det reducerer dødelighed og plasma proinflammatoriske cytokiner hos mus med eksperimentelt induceret sepsis. Den cholinergicanti-inflammatoriske mekanisme er sandsynligvis medieret af interaktion af acetylcholin medα 7n cholinoreceptor på monocytter, makrofager og neutrofiler, hvilket reducerer niveauet af proinflammatoriske cytokiner såsom TNF-α IL-1β og IL-6.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetylcholinchlorid virker som en endogen neurotransmitter ved kolinerge synapser. Forbindelsen har vist sig at have oftalmologiske anvendelser og kan nedbrydes hurtigt af kolesteraser. Acetylcholin påvirker mange basale cellefunktioner, såsom mitose, celledifferentiering, cytoskeletorganisation og celle-til-celle-kontakt, blandt andre funktioner. Det reducerer dødelighed og plasma proinflammatoriske cytokiner hos mus med eksperimentelt induceret sepsis. Den cholinergicanti-inflammatoriske mekanisme er sandsynligvis medieret af interaktion af acetylcholin medα 7n cholinoreceptor på monocytter, makrofager og neutrofiler, hvilket reducerer niveauet af proinflammatoriske cytokiner såsom TNF-α IL-1β og IL-6.
Opløselighed
Opløseligt i vand (600 g/l ved 20 °C), alkohol, DMSO (36 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (36 mg/ml ved 25 °C). Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra fugt. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-31-1
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00011698
InChI nøgle JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC navn 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylcholine chloride
Smeltepunkt 149 °C til 152 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3571875
Følsomhed Meget hygroskopisk
Merck Index 14,87
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (600 g/L ved 20 °C), alkohol, DMSO (36 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (36 mg/ml ved 25 °C). Uopløselig i æteren.
Formel vægt 181.66
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylcholine chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetylcholine chloride
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.