Få mere at vide
Acetylcholine-1,1,2,2-d4 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine-1,1,2,2-D4 Bromide |
| CAS | 93449-31-1 |
| Molekylær formel | C7 D4 H12 N O2 . Br |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-aminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, bromide (9 CI), 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethan-1,1,2,2-d4-aminium bromide (1:1), Acetylcholine-1,1,2,2-d4 Bromide, Acetylcholine-d4 Bromide, Acetylcholine-1,1,2,2-D4 Bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i5D2,6D2; |
| SMIL | [Br-].[2 H]C([2 H])(OC(=O)C)C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | (2-acetyloxy-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-trimethylazanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.1361 |
| Formel vægt | 229.0615 g/mol |
| Vis mere |