Få mere at vide
Acetylbenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30308884
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30308884 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30308884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA192408500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylbenzofuran
CAS 1646-26-0
Molekylær formel C10H8O2
Mængde 500 mg
Synonym 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone, 1-(2-Benzofuryl)-1-ethanone, 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzo[b]furan, 2-Acetylbenzofuran, 2-Acetylcoumarone, 2-Benzofuranyl Methyl Ketone, 2-Benzofuryl Methyl Ketone, Benzo[b]furan-2-yl Methyl Ketone, NSC 23974, NSC 28904, 1-(2-Benzofuranyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMIL O=C(C=1OC=2C=CC=CC2C1)C
IUPAC navn 1-(benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Formel vægt 60.05