Få mere at vide
Acetylaconitine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylaconitine |
| CAS | 77181-26-1 |
| Molekylær formel | C36H49NO12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (1α,3α,6α,14α,15α,16β)-20-ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-3,8,13,14,15-pentol 3,8-Diacetate 14-Benzoate, 3-Acetylaconitine, 3-O-Acetylaconitine, Aconine 3,8-diacetate 14-benzoate, Aconitine 3-acetate, Aconitine 3-monoacetate, Flaconitine |
| InChI formel | InChI=1S/C36H49NO12/c1-8-37-16-33(17-43-4)22(47-18(2)38)14-23(44-5)35-21-15-34(42)30(48-32(41)20-12-10-9-11-13-20)24(21)36(49-19(3)39,29(40)31(34)46-7)25(28(35)37)26(45-6)27(33)35/h9-13,21-31,40,42H,8,14-17H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28?,29+,30-,31+,33+,34-,35+,36-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@]1([C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@]([C@@]4([H])C1)([H])[C@@]2(OC(C)=O)[C@]5([H])[C@H](OC)[C@@]6([H])C74C5N(CC)C[C@@]6([C@H](OC(C)=O)C[C@@H]7OC)COC |
| IUPAC navn | [(1S,2R,3R,4R,5R,6S,7S,8R,9R,13R,14R,16S,17S,18R)-8,14-diacetyloxy-11-ethyl-5,7-dihydroxy-6,16,18-trimethoxy-13-(methoxymethyl)-11-azahexacyclo[7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17]nonadecan-4-yl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 687.77 |
| Formel vægt | 687.3255 |