Få mere at vide
Acetylacetone, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120116
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15640530
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 00900100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-54-6
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008787
InChI nøgle YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC navn pentane-2,4-dione
SMIL CC(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetone
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.975g/mL at 25°C
Kogepunkt 139.5°C
Flammepunkt 38°C (100.4°F)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3COCH2COCH3
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 mL
FN nummer UN2310
Beilstein 741937
Opløselighedsinformation Soluble in water
Dampdensitet 3.5 (vs air)
Formel vægt 100.12g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad puriss. p.a.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311 + H331-Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.