Få mere at vide
Acetylacetone, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15640530
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15640530 100 mL Glass bottle 100ml
15650530 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15640530 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 00900100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-54-6
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008787
InChI nøgle YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC navn pentane-2,4-dione
SMIL CC(=O)CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetone
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.975g/mL at 25°C
Kogepunkt 139.5°C
Flammepunkt 38°C (100.4°F)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3COCH2COCH3
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 mL
FN nummer UN2310
Beilstein 741937
Opløselighedsinformation Soluble in water
Dampdensitet 3.5 (vs air)
Formel vægt 100.12g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad puriss. p.a.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311+H331-Giftig ved hudkontakt eller indånding
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.