Få mere at vide
Acetylacetonatobis(ethylen)rhodium(I), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) |
| CAS | 12082-47-2 |
| Molekylær formel | C9 H11 O2 Rh |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1 |
| SMIL | CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.088 |
| Formel vægt | 253.981 |