Få mere at vide
Acetylacetonatobis(ethylen)rhodium(I), TRC
Artikelnummer. 30315606
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30315606 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30315606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1711935MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
Molekylær formel C9 H11 O2 Rh
Mængde 5 mg
Synonym 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn
InChI formel InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1
SMIL CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1
Molekylvægt (g/mol) 254.088
Formel vægt 253.981