Få mere at vide
Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Artikelnummer. p-3212342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 10586173
Brand: Thermo Scientific Acros 382561000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32354-50-0
Molekylær formel C12H15O2Rh
Molekylvægt (g/mol) 294.16
MDL nummer MFCD00075071
InChI nøgle IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
IUPAC navn λ1-rhodium(1+)bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Smeltepunkt 140,0 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 294.16
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.