Få mere at vide
Acetyl Vitamin B12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl Vitamin B12 |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 1396.578 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1397.4, 1397.43 |
| SMIL | [Co++].[C-]#N.[H]C12[N-]\C(=C(C)/C3=N/C(=C\C4=N\C(=C(C)/C5=NC1(C)C(C)(CC(N)=O)C5CCC(N)=O)\C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)/C(C)(C)C3CCC(N)=O)C(C)(CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]([C@@H]1O)n1c[nH]c3cc(C)c(C)cc13)C2CC(N)=O |