missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetyl Propionate, TRC

Artikelnummer. 30324499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324499 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA167668100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetic Propionic Anhydride
CAS 13080-96-1
Molekylær formel C5 H8 O3
Mængde 100 mg
Synonym Propanoic acid, anhydride with acetic acid, Propionic acid, anhydride with AcOH (6CI,7CI), Propionic acid, anhydride with acetic acid (8CI), Acetic acid, anhydride with propionic acid (8CI), Acetic propionic anhydride, Acetyl propionate
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-3-5(7)8-4(2)6/h3H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)OC(=O)C
IUPAC navn acetyl propanoate
Molekylvægt (g/mol) 116.1152
Formel vægt 116.0473
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.