Få mere at vide
Acetyl Perisesaccharide C, MedChemExpress
Beskrivelse
Acetyl Perisesaccharide C is an oligosaccharide.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl Perisesaccharide C |
| CAS | 110764-09-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H62O18 |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | CC(O[C@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)O1)OC)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@@](O[C@H]3[C@H](C[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](C[C@H](O[C@@]5([H])[C@@H](CC(O[C@@H]5C)=O)OC)O[C@@H]4C)OC)O[C@@H]3C)OC)([H])O[C@@H]2C)OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 794.88 |
| Formel vægt | 794.88 |
| Procent renhed | 98.99% |
| Vis mere |