Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl-β-methylcholine bromide |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 150 °C til 152 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (på tørret stof) (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |