Få mere at vide
Acetyl-β -methylcholinbromid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10368170 5 g Glasflaske 5g
10627172 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10368170 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 333-31-3 | C8H18BrNO2 | 240.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-31-3
Molekylær formel C8H18BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 240.14
MDL nummer MFCD00011816
InChI nøgle MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonym methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC navn 2-acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;bromid
SMIL [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl-β-methylcholine bromide
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Mængde 5 g
Beilstein 04, III, 758
Merck Index 10, 5793
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 240.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver