Få mere at vide
Acetyl-L-threonine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl-L-threonine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(8)5(6(10)11)7-4(2)9/h3,5,8H,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)/t3-,5+/m1/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 161.0688 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |