Få mere at vide
Acetyl-L-glutamin, TRC
Artikelnummer. 30327693
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327693 1 g
30322800 500 mg
30311093 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30327693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2978601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-L-glutamine
CAS 2490-97-3
Molekylær formel C7H12N2O4
Synonym L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxo-pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Mængde 1 g
Formel vægt 188.0797