Få mere at vide
Acetyl-L-glutamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-glutamine |
| CAS | 2490-97-3 |
| Molekylær formel | C7H12N2O4 |
| Synonym | L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxo-pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 188.0797 |
| Vis mere |