Få mere at vide
Acetyl L-Carnitin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137113
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137113 25 g -
30138039 10 g -
30012451 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17199025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5080-50-2
Molekylær formel C9 H18 N O4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 239.7
Synonym (2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, 2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, acetate, (-)- (8CI), Acetyl L-carnitine hydrochloride, Acetylcarnitine chloride, Branigen, L-Acetylcarnitine chloride, Levacecarnine hydrochloride, Normobren, O-Acetylcarnitine hydrochloride, ST 200, Zibren, l-Acetylcarnitine hydrochloride, 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (R)-
IUPAC navn [(2R)-2-acetyloxy-3-carboxypropyl]-trimethylazanium; chlorid
SMIL [Cl-].CC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
Formel vægt 239.0924
Procent renhed >95%