missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl L-Carnitine-d3 chloride |
| CAS | 1334532-17-0 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H15 N O4 . Cl |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | [(2 R)-2-Acetyloxy-4-hydroxy-4-oxobutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Acetyl L-Carnitine-d3 Hydrochloride, Acetyl L-Carnitine-d3 Chloride, L-CARNITINE:HCL, O-ACETYL (N-METHYL-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1 H/t8-;/m1./s1/i2D3; |
| SMIL | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2 R)-2-acetyloxy-3-carboxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.72 |
| Formel vægt | 242.1113 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?