Få mere at vide
Acetyl Isoniazid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl Isoniazid |
| CAS | 1078-38-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H9 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-6(12)10-11-8(13)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)(H,11,13) |
| SMIL | CC(=O)NNC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC navn | N'-acetylpyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.18 |
| Formel vægt | 179.0695 |
| Vis mere |