missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetyl Isoniazid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl Isoniazid-d4 |
| CAS | 1330169-81-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H5D4N3O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Acetylhydrazide-4-pyridinecarboxylic Acid-d4, 1-Acetyl-2-isonicotinoylhydrazine-d4, Acetylisoniazide-d4, N-Acetyl-N'-isonicotinoylhydrazine-d4, N-Acetylisoniazid-d4, N-Acetylisonicotinylhydrazide-d4, N-Monoacetylisoniazid-d4, NSC 36084-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-6(12)10-11-8(13)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)(H,11,13)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | O=C(NNC(C)=O)C1=C([2H])C([2H])=NC([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | N'-acetyl-2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?