Få mere at vide
Acetyl-D,L-diethylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl-D,L-diethylalanine |
| CAS | 14328-53-1 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-4-7(5-2)8(9(12)13)10-6(3)11/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | CCC(CC)C(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-3-ethylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vægt | 187.1208 |