Få mere at vide
Acetyl-D-alpha-aminobutyric acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl-D-alpha-aminobutyric acid |
| CAS | 34271-27-7 |
| Molekylær formel | C6H11NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (R)-2-Acetamidobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c1-3-5(6(9)10)7-4(2)8/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamidobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0739 |