Få mere at vide
Acetylkoenzym A Trinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30327952
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30327952 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30327952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1721305MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Acetyl CoA trisodium salt
CAS 102029-73-2
Molekylær formel C23 H38 N7 O17 P3 S . 3 Na
Mængde 5 mg
Synonym S-Acetate Coenzyme A trisodium salt (9CI), S-Acetyl CoA
InChI formel InChI=1S/C23H38N7O17P3S.3Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC navn trisodium; S-[2-[3-[[(2R)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-fosfonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] ethanethioat
Molekylvægt (g/mol) 878.54
Formel vægt 878.0951