Få mere at vide
Acetyl Coenzym A Trilithium salt Trihydrat,> 92 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11437540 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437540 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11437540 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210049080
Kemiske identifikatorer
CAS 75520-41-1
Molekylær formel C23H38Li3N7O17P3S
Molekylvægt (g/mol) 830.39
InChI nøgle MOGXDJCKYPGZRO-JHJDYNLLSA-N
Synonym acetyl coenzyme a trilithium salt
PubChem CID 129893900
IUPAC navn S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxyaminopropanoyl]]-dibuty! ethanethioat; lithium
SMIL [Li].[Li].[Li].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl Coenzyme A Trilithium Salt Trihydrate
Farve Hvid
Analyseprocentområde >92%
Mængde 100 mg
Formel vægt 881.1
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl Coenzyme A Trilithium Salt Trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetylcoenzyme A