Få mere at vide
Acetylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30310713
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30310713 25 g
1 options
Artikelnummer. 30310713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16449625G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl Chloride
CAS 75-36-5
Molekylær formel C2H3ClO
Mængde 25 g
Synonym Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
SMIL CC(=O)Cl
IUPAC navn Acetylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 78.5
Formel vægt 77.9872