Få mere at vide
Acetylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl Chloride |
| CAS | 75-36-5 |
| Molekylær formel | C2H3ClO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3 |
| SMIL | CC(=O)Cl |
| IUPAC navn | Acetylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.5 |
| Formel vægt | 77.9872 |