Få mere at vide
Acetyl Chloride, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10672241 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
5AMP, Ampoule
Artikelnummer.
10672241 5AMP, Ampoule
1 options
Artikelnummer. 10672241 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0881/99
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 75-36-5
Smeltepunkt -112°C
Farve Colorless
Kogepunkt 51°C
Emballage Ampoule
Molekylær formel C2H3ClO
MDL nummer 719
Mængde 5 Ampules
Formel vægt 78.5g/mol
Fysisk form Liquid