Få mere at vide
Acetyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15851721
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15851721 1 L
15841721 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15851721 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222521000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 78.5
Tekniske data
Smeltepunkt -112°C
Tæthed 1.10 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 52°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000719
Mængde 1 L
Synonym Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride, Acetyl chloride