Få mere at vide
Acetylchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421887
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421887 1 L 1 L
11399358 50 mL 50ml
11389358 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15421887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043262.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Acetylchlorid fungerer som et reagens til fremstilling af estere og amider af eddikesyre. Det er også nyttigt som en vigtig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner samt introduktionen af en acetylgruppe. Det tjener som udgangsmateriale i produktionen af farmaceutiske, nye pletteringskompleksdannende middel, acyleringsmiddel og syntetiske organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Molekylær formel C2H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 78.50
MDL nummer MFCD00000719
InChI nøgle WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC navn acetylchlorid
SMIL CC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl chloride
Smeltepunkt -112°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.104
Kogepunkt 50°C to 52°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lugt Pungent
Lineær formel CH3COCl
Brydningsindeks 1.389
Mængde 1 L
FN nummer UN1717
Beilstein 605303
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,85
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formel vægt 78.5
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske