Få mere at vide
Acetylchlorid, 99+%
Artikelnummer. 11399358
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399358 50 mL 50ml
11389358 250 mL 250ml
15421887 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11399358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043262.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.48 DKK
    318.65 DKK / 50ml
    Spare 35.83 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78,50 g/mol
Acetylchlorid fungerer som et reagens til fremstilling af estere og amider af eddikesyre. Det er også nyttigt som en vigtig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner samt introduktionen af en acetylgruppe. Det tjener som udgangsmateriale i produktionen af farmaceutiske, nye pletteringskompleksdannende middel, acyleringsmiddel og syntetiske organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Molekylær formel C2H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 78.50
MDL nummer MFCD00000719
InChI nøgle WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC navn acetylchlorid
SMIL CC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl chloride
Smeltepunkt °C til 112 °C
Tæthed 1.104
Kogepunkt 50 °C til 52 °C
Flammepunkt 4 °C (39 °F)
Analyseprocentområde ≈99%
Brydningsindeks 1.389
Mængde 50 mL
Beilstein 605303
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med acetone, kloroform, glaseddikesyre, petroleumsether, ether og benzen.
Formel vægt 78.5
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl chloride