Få mere at vide
Acetylchlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-49772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
Artikelnummer. 10687352
Brand: Thermo Scientific Acros 219470250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Acetylchlorid, 99+%, C2H3ClO, CAS-nummer-75-36-5, eddikesyrechlorid, eddikesyre, chlorid, eddikesyrechlorid, acetylchlorid, ccris 4568, ch3cocl, ethanoylchlorid, hsdb 662, u0q06te-nummer, rcraq06,duniri nummer 250 ml, 99 % min. (GC), 02, 173, 51,0 grader C, 100,0, 99,0, CHEBI:37580
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Molekylær formel C2H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 78.50
MDL nummer MFCD00000719
InChI nøgle WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC navn acetylchlorid
SMIL CC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl chloride
Navn note p.a.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112.0°C
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 51.0°C
Flammepunkt 4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCl
Brydningsindeks 1.3876 to 1.3896
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Merck Index 15, 80
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Formel vægt 78.5
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.