Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl chloride |
| Navn note | P.A. |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -112,0 °C |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Kogepunkt | 51,0 °C |
| Flammepunkt | 4 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetyl chloride
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.