Få mere at vide
Acetylchlorid, 99+%
Artikelnummer. 10732384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732384 1 L Glasflaske 1 L
10687352 25 mL Glasflaske 25ml
10308550 250 mL Glasflaske 250ml
10772954 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10732384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219470010
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Acetylchlorid, 99+%, C2H3ClO, CAS-nummer-75-36-5, eddikesyrechlorid, eddikesyre, chlorid, eddikesyrechlorid, acetylchlorid, CCRIS 4568, ch3cocl, ethanoylchlorid, hsdb 662, RCRA-affaldsnummer U006, unii-QD15rNO45k, 250 ml, 99% min. (GC), 02.173, 51,0 grader. C, 100.0, 99.0, CHEBI:37580 | CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-36-5
Molekylær formel C2H3ClO
Molekylvægt (g/mol) 78.50
MDL nummer MFCD00000719
InChI nøgle WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC navn acetylchlorid
SMIL CC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl chloride
Navn note P.A.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112,0 °C
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 51,0 °C
Flammepunkt 4 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCl
Brydningsindeks 1,3876 til 1,3896
Mængde 1 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Merck Index 15, 80
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: blandet med acetone, benzenz, toluen, kloroform, ether, petroleumsether, kulstofdosulfi, de og glacial eddikesyre, opløselig i ccl4, reagerer med alkohol
Formel vægt 78.5
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.