Få mere at vide
Acetylchlorid, 98%
Beskrivelse
Acetylchlorid fungerer som et reagens til fremstilling af estere og amider af eddikesyre. Det er også nyttigt som en vigtig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner såvel som i introduktionen af en acetylgruppe. Det tjener som udgangsmateriale i produktionen af farmaceutiske, nye pletteringskompleksdannende middel, acyleringsmiddel og syntetiske organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acetylchlorid fungerer som et reagens til fremstilling af estere og amider af eddikesyre. Det er også nyttigt som en vigtig reaktant i Friedel-Crafts reaktioner såvel som i introduktionen af en acetylgruppe. Det tjener som udgangsmateriale i produktionen af farmaceutiske, nye pletteringskompleksdannende middel, acyleringsmiddel og syntetiske organiske mellemprodukter.
Opløselighed Blandbar med
acetone, chloroform, iseddike, petroleumsether, ether og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl chloride |
| Smeltepunkt | -112 °C |
| Tæthed | 1.104 |
| Kogepunkt | 50 °C til 52 °C |
| Flammepunkt | 4 °C (39 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | CH3COCl |
| Brydningsindeks | 1.389 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1717 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acetyl chloride