Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl chloride |
| Smeltepunkt | -112,0 °C |
| Tæthed | 1.1000g/mL |
| Kogepunkt | 51,0 °C |
| Flammepunkt | 4 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COCl |
| Brydningsindeks | 1,3876 til 1,3896 |
| Vis mere |